Print…
2-Acetylphenylboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
358820010 358820050 358820250
ACRO358820010EA 51.7 EUR
ACRO358820010 ACRO358820050 ACRO358820250
2-Acetylphenylboronic acid 96%
2-Acetylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₃
Ponto de Fusão: 170 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321263
Número CAS: 308103-40-4
Encomendar
Appearance White to yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %