2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20104.03
L20104.06
L20104.03EA
53.9
EUR
L20104.03
L20104.06
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 182344-18-9
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
MDL No.: MFCD00797335
Fórmula:
C₇H₅BClF₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00797335 Número CAS: 182344-18-9 |