Print…
2-Aminophenylboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminobenzeneboronic acid, (2-Aminophenyl)boronic acid, (2-Aminophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-aminophenyl)borane
L18069.03 L18069.06 L18069.MC
L18069.03EA 210 EUR
L18069.03 L18069.06 L18069.MC
2-Aminophenylboronic acid 96%
2-Aminophenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 5570-18-3 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Melting Point: 188-190° Beilstein Reference: 2962939
Fórmula: C₆H₈BNO₂
Peso Molecular: 136.95 g/mol
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074645
Número CAS: 5570-18-3