Print…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Lutidinic acid hydrate, PCA hydrate, 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
131860050 131860250
ACRO131860050EA 50.6 EUR
ACRO131860050 ACRO131860250
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate 99+%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate
Fórmula: C₇H₅NO₄·xH₂O
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 243…246 °C (decomposição)
Densidade: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149413
Número CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)