Print…
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
MQ300
W326704-1KG-K W326704-25G-K
SIALW326704-1KG-KEA 1370 EUR
SIALW326704-1KG-K SIALW326704-25G-K
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, Sigma-Aldrich®
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Fórmula: C₇H₉NOS
Peso Molecular: 155.22 g/mol
Ponto de ebulição: 228
Densidade: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005331
Número CAS: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0