5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13741.06
A13741.14
A13741.06EA
24.7
EUR
A13741.06
A13741.14
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥99%
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 38205-60-6
Molecular Formula: C7H9NOS
Formula Weight: 155.22
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 120560
MDL No.: MFCD00005331
Fórmula:
C₇H₉NOS Ponto de ebulição: 230 °C Densidade: 1,150 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005331 Número CAS: 38205-60-6 EINECS: 253-826-0 |