Print…
2,4-Dibromo-3-pentanone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
690783-10G 690783-1G
SIAL690783-10GEA 470 EUR
SIAL690783-10G SIAL690783-1G
2,4-Dibromo-3-pentanone, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromo-3-pentanone
Fórmula: H₃CBrCHC(O)BrCHCH₃
Número MDL : MFCD00015719
Número CAS: 815-60-1
UN: 3265
ADR: 8,II