2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L18161.06
L18161.03
L18161.06EA
467
EUR
L18161.06
L18161.03
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 153254-09-2
Molecular Formula: C8H5BF6O2
Formula Weight: 257.93
MDL No.: MFCD01631349
Fórmula:
C₈H₅BF₆O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631349 Número CAS: 153254-09-2 |