Print…
2,2'-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
8.08625.0005EA 0 EUR
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
2,2'-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Thiodiacetic acid
Fórmula: C₄H₆O₄S
Ponto de ebulição: 168 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Densidade: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004359
Número CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09467
Encomendar
Melting Point 128-131°C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material