Print…
2,2'-Thiodiacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
138740010 138740250 138741000
ACRO138740010EA 163 EUR
ACRO138740010 ACRO138740250 ACRO138741000
2,2'-Thiodiacetic acid 98%
2,2'-Thiodiacetic acid
Fórmula: C₄H₆O₄S
Ponto de ebulição: 168 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Densidade: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004359
Número CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09467
Encomendar
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -36.6° to -40.6° (20 °C, 589 nm) (c=1,4 in DMF)