Print…
2,2'-Thiodiacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
A17880.14 A17880.22 A17880.36
A17880.14EA 27.6 EUR
A17880.14 A17880.22 A17880.36
2,2'-Thiodiacetic acid ≥98%
2,2'-Thiodiacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 123-93-3 Molecular Formula: C4H6O4S Formula Weight: 150.15 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 1764392 Merck Reference: 14,9331 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004359
Fórmula: C₄H₆O₄S
Peso Molecular: 150.16 g/mol
Ponto de ebulição: 168 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Densidade: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004359
Número CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09467