Print…
Ácido nitrilotriacético 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
415740010 415740050 415742500 415740051
ACRO415740010EA 224 EUR
ACRO415740010 ACRO415740050 ACRO415742500 ACRO415740051
Ácido nitrilotriacético 99%
Ácido nitrilotriacético
Fórmula: C₆H₉NO₆
Peso Molecular: 191.14 g/mol
Ponto de ebulição: 498
Ponto de Fusão: 245 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004287
Número CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
Merck Index: 12,06675
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %