Print…
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
679453-1G 679453-5G
SIAL679453-1GEA 42.8 EUR
SIAL679453-1G SIAL679453-5G
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₂
Peso Molecular: 214,85
Número MDL : MFCD01318941
Número CAS: 91983-14-1