Print…
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W224502-100G-K W224502-1KG-K W224502-5KG-K
SIALW224502-100G-KEA 149 EUR
SIALW224502-100G-K SIALW224502-1KG-K SIALW224502-5KG-K
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0,5 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Número MDL : MFCD00002236
Número CAS: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
UN: 3265
ADR: 8,III