Print…
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
H32364.03 H32364.06
H32364.03EA 67.3 EUR
H32364.03 H32364.06
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 80141-91-9 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 MDL No.: MFCD03701058
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701058
Número CAS: 80141-91-9