2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32118.03
H32118.09
H32118.03EA
60.1
EUR
H32118.03
H32118.09
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 405-09-4
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
MDL No.: MFCD04116336
Fórmula:
C₈H₉FO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04116336 Número CAS: 405-09-4 |