Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: EMIM DCA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
00796-50G-F 00796-5G-F
SIAL00796-50G-FEA 654 EUR
SIAL00796-50G-F SIAL00796-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Fórmula: C₈H₁₁N₅
Peso Molecular: 177.21 g/mol
Número MDL : MFCD08276373
Número CAS: 370865-89-7