Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26901.06 H26901.18
H26901.06EA 152 EUR
H26901.06 H26901.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Purity: 98% CAS No.: 370865-89-7 Molecular Formula: C8H11N5 Formula Weight: 177.21 MDL No.: MFCD08276373
Fórmula: C₈H₁₁N₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276373
Número CAS: 370865-89-7