Print…
Éter monoetílico de dietilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03127.2500 8.03127.9025
8.03127.2500EA 59.5 EUR
8.03127.2500 8.03127.9025
Éter monoetílico de dietilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Éter monoetílico de dietilenoglicol
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002872
Número CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
ALCANCE: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -78 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4293 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 12.2 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
Evaporation number 1200