Print…
Éter monoetílico de dietilenoglicol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
117890010 117890025 117890250
ACRO117890010EA 47.2 EUR
ACRO117890010 ACRO117890025 ACRO117890250
Éter monoetílico de dietilenoglicol 98+%
Éter monoetílico de dietilenoglicol
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 197 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0.99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002872
Número CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
ALCANCE: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Potassium carbonate ≤2.0 % (K2CO3)
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %