Print…
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21906.14 B21906.22
B21906.14EA 62.8 EUR
B21906.14 B21906.22
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol ≥99%
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Purity: 99% CAS No.: 89-68-9 Molecular Formula: C10H13ClO Formula Weight: 184.67 Melting Point: 59-61° Boiling Point: 259-263° Merck Reference: 14,2170 MDL No.: MFCD00002326
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO
Ponto de ebulição: 259…263 °C
Ponto de Fusão: 59…61 °C
Densidade: 1,228 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002326
Número CAS: 89-68-9
EINECS: 201-930-1
Merck Index: 14,2170