Print…
Diclorofene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
A12640.22 A12640.14 A12640.36
A12640.22EA 56.9 EUR
A12640.22 A12640.14 A12640.36
Diclorofene 95%
Diclorofene
Purity: 95% CAS No.: 97-23-4 Molecular Formula: C13H10Cl2O2 Formula Weight: 269.13 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 1884514 Merck Reference: 14,3071 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002322
Fórmula: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Peso Molecular: 269.13 g/mol
Ponto de ebulição: 389
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002322
Número CAS: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03096