Print…
4-Cloro-3,5-dimetilfenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cloroxilenol
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 20 EUR
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Cloro-3,5-dimetilfenol 99%
4-Cloro-3,5-dimetilfenol
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 246 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Densidade: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002324
Número CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02194
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ