Print…
4-Cloro-3,5-dimetilfenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cloroxilenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C38303-100G C38303-500G
SIALC38303-100GEA 34.9 EUR
SIALC38303-100G SIALC38303-500G
4-Cloro-3,5-dimetilfenol, Sigma-Aldrich®
4-Cloro-3,5-dimetilfenol
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Densidade: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Número MDL : MFCD00002324
Número CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194