4-Cloro-3,5-dimetilfenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21964.22
B21964.36
B21964.22EA
25.3
EUR
B21964.22
B21964.36
4-Cloro-3,5-dimetilfenol ≥98%
4-Cloro-3,5-dimetilfenol
Purity: 98+%
CAS No.: 88-04-0
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: ca 246°
Beilstein Reference: 1862539
Merck Reference: 14,2176
MDL No.: MFCD00002324
Fórmula:
C₈H₉ClO Ponto de ebulição: ∼246 °C Ponto de Fusão: 112…116 °C Densidade: 1,364 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 138 °C (280 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002324 Número CAS: 88-04-0 EINECS: 201-793-8 Merck Index: 14,2176 |