Print…
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
331480050 331480250
ACRO331480050EA 58.7 EUR
ACRO331480050 ACRO331480250
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 106…111 °C
Número MDL : MFCD00004618
Número CAS: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Index: 12,01460
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %