Print…
4-Bromo-2,6-xylenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
B21669.14 B21669.22 B21669.36
B21669.14EA 36 EUR
B21669.14 B21669.22 B21669.36
4-Bromo-2,6-xylenol ≥99%
4-Bromo-2,6-xylenol
Purity: 99% CAS No.: 2374-05-2 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.07 Odour: Phenol-like Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1862399 MDL No.: MFCD00002314
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 74…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002314
Número CAS: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1