Print…
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
342210050 342210250
ACRO342210050EA 24.9 EUR
ACRO342210050 ACRO342210250
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol 98%
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₁BrO₃
Ponto de ebulição: 318 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…100 °C
Número MDL : MFCD02093896
Número CAS: 54370-00-2
Encomendar
Appearance White to pink-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥97.5 %