Print…
1-Bromo-2-pentyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
429538-10G 429538-1G
SIAL429538-10GEA 222 EUR
SIAL429538-10G SIAL429538-1G
1-Bromo-2-pentyne, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-pentyne
Fórmula: C₅H₇Br
Número MDL : MFCD00236363
Número CAS: 16400-32-1
EINECS: 240-451-2