3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
H30604.06
H30604.14
H30604.06EA
34
EUR
H30604.06
H30604.14
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥97%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 77771-03-0
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Boiling Point: 80°/0.5mm
MDL No.: MFCD00143093
Fórmula:
C₇H₆BrFO Ponto de ebulição: 80 °C (0,5 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143093 Número CAS: 77771-03-0 |