Print…
4-Bromo-3,5-xylenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 63.5 EUR
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Bromo-3,5-xylenol 99%
4-Bromo-3,5-xylenol
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002315
Número CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Encomendar
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %