4-Bromo-3,5-xylenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
B21684.06
B21684.14
B21684.06EA
44
EUR
B21684.06
B21684.14
4-Bromo-3,5-xylenol ≥99%
4-Bromo-3,5-xylenol
Purity: 99%
CAS No.: 7463-51-6
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.07
Odour: Phenol-like
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2207127
MDL No.: MFCD00002315
Fórmula:
C₈H₉BrO Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 113…117 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002315 Número CAS: 7463-51-6 EINECS: 231-255-8 |