Print…
4-Amino-m-cresol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
144894-25G 144894-5G
SIAL144894-25GEA 206 EUR
SIAL144894-25G SIAL144894-5G
4-Amino-m-cresol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-m-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.15 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 177…179 °C
Número MDL : MFCD00007871
Número CAS: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2