Print…
4-Amino-m-cresol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
163200500 163202500
ACRO163200500EA 37.6 EUR
ACRO163200500 ACRO163202500
4-Amino-m-cresol 99+%
4-Amino-m-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.15 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 176…180 °C
Número MDL : MFCD00007871
Número CAS: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
GC ≥99.0 %