Print…
5-Amino-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Amino-o-cresol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 1-Amino-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Amino-2-methylphenol, 4-Amino-2-hydroxytoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
225088-25G 225088-5G
SIAL225088-25GEA 113 EUR
SIAL225088-25G SIAL225088-5G
5-Amino-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methylphenol
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.15 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 162
Número MDL : MFCD00043922
Número CAS: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6