Print…
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(Dietilamino)propilamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
549975-2L 549975-100ML 549975-500ML
SIAL549975-2LEA 398 EUR
SIAL549975-2L SIAL549975-100ML SIAL549975-500ML
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Fórmula: C₇H₁₈N₂
Peso Molecular: 130.23 g/mol
Ponto de ebulição: 168…171 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0.8283 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51
Número MDL : MFCD00008218
Número CAS: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3 III