N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-(Dietilamino)propilamina
L13888.AE
L13888.AP
L13888.AEEA
27.1
EUR
L13888.AE
L13888.AP
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99%
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Purity: 99%
CAS No.: 104-78-9
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -60°
Boiling Point: 168-171°
Beilstein Reference: 741879
UN No.: 2684
MDL No.: MFCD00008218
Fórmula:
C₇H₁₈N₂ Peso Molecular: 130.23 g/mol Ponto de ebulição: 168…171 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0.826 Ponto de Inflamação: 51 °C (124 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008218 Número CAS: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN: 2684 ADR: 3 III |