Print…
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Dietilamino)propilamina
114090010 114092500 114090025
ACRO114090010EA 64.5 EUR
ACRO114090010 ACRO114092500 ACRO114090025
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99+%
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Fórmula: C₇H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 168…171 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,82 g/cm³
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008218
Número CAS: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %