Print…
2-Amino-p-cresol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
163212500 163210500
ACRO163212500EA 66.3 EUR
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 134…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007699
Número CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
Encomendar
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %