Print…
2-Amino-p-cresol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
A19546.18 A19546.30
A19546.18EA 32.5 EUR
A19546.18 A19546.30
2-Amino-p-cresol 98%
2-Amino-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 95-84-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 606494
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.15 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007699
Número CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3