Print…
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
8.03215.0005EA 24.9 EUR
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylenediamine
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Peso Molecular: 116.21 g/mol
Ponto de ebulição: 146
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 36
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008176
Número CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8 (3) II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 36 °C
Explosion Limit 0.7 - 8.4 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C