Print…
16-Hydroxypalmitic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
177490-1G 177490-5G
SIAL177490-1GEA 101 EUR
SIAL177490-1G SIAL177490-5G
16-Hydroxypalmitic acid, Sigma-Aldrich®
16-Hydroxypalmitic acid
Fórmula: C₁₆H₃₂O₃
Ponto de ebulição: 402 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95 °C
Número MDL : MFCD00002750
Número CAS: 506-13-8
EINECS: 208-028-7