16-Hydroxypalmitic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17845.03
A17845.06
A17845.03EA
78.1
EUR
A17845.03
A17845.06
16-Hydroxypalmitic acid 97%
16-Hydroxypalmitic acid
Purity: 98%
CAS No.: 506-13-8
Molecular Formula: C16H32O3
Formula Weight: 272.43
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1783998
Fórmula:
C₁₆H₃₂O₃ Ponto de ebulição: 402 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 98…100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002750 Número CAS: 506-13-8 EINECS: 208-028-7 |