Print…
1,4-Phenyldiboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
417130-25G 417130-5G
SIAL417130-25GEA 729 EUR
SIAL417130-25G SIAL417130-5G
1,4-Phenyldiboronic acid, Sigma-Aldrich®
1,4-Phenyldiboronic acid
Fórmula: C₆H₈B₂O₄
Peso Molecular: 165.75 g/mol
Número MDL : MFCD00236018
Número CAS: 4612-26-4