Print…
1,4-Phenyldiboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
B24064.03 B24064.06 B24064.14
B24064.03EA 47.1 EUR
B24064.03 B24064.06 B24064.14
1,4-Phenyldiboronic acid 96%
1,4-Phenyldiboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 4612-26-4 Molecular Formula: C6H8B2O4 Formula Weight: 165.75 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2836921
Fórmula: C₆H₈B₂O₄
Peso Molecular: 165.75 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236018
Número CAS: 4612-26-4