Adiponitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23122.AK
B23122.AU
B23122.AKEA
37.9
EUR
B23122.AK
B23122.AU
Adiponitrile ≥98%
Adiponitrile
Purity: 98%
CAS No.: 111-69-3
Molecular Formula: NC(CH2)4CN
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Odourless
Melting Point: 2°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1740005
UN No.: 2205
MDL No.: MFCD00001975
Fórmula:
C₆H₈N₂ Ponto de ebulição: 295 °C Ponto de Fusão: 2 °C Densidade: 0,951 Ponto de Inflamação: 163 °C (325 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001975 Número CAS: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1,III |