4-Nitro-2,6-xylenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
A15472.06
A15472.14
A15472.06EA
62.7
EUR
A15472.06
A15472.14
4-Nitro-2,6-xylenol ≥98%
4-Nitro-2,6-xylenol
Purity: 98%
CAS No.: 2423-71-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: ca 168° dec.
Beilstein Reference: 1873275
Fórmula:
C₈H₉NO₃ Ponto de Fusão: ∼ 168 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007339 Número CAS: 2423-71-4 EINECS: 219-353-9 |