3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14709.06
A14709.14
A14709.22
A14709.06EA
57.9
EUR
A14709.06
A14709.14
A14709.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 88-26-6
Molecular Formula: C15H24O2
Formula Weight: 236.36
Melting Point: 138-141°
Boiling Point: 214°/40mm
MDL No.: MFCD00017254
Fórmula:
C₁₅H₂₄O₂ Ponto de ebulição: 214 °C (40 mmHg) Ponto de Fusão: 138…141 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017254 Número CAS: 88-26-6 EINECS: 201-815-6 |