Print…
(±)-1,2-Propanodiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W294004-10KG-K W294004-1KG-K W294004-25KG-K
SIALW294004-10KG-KEA 286 EUR
SIALW294004-10KG-K SIALW294004-1KG-K SIALW294004-25KG-K
(±)-1,2-Propanodiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Propanodiol
Fórmula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Ponto de ebulição: 187,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064272
Número CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM