Print…
(±)-1,2-Octanediol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
200140100 200140500
ACRO200140100EA 35.9 EUR
ACRO200140100 ACRO200140500
(±)-1,2-Octanediol 98+%
(±)-1,2-Octanediol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 243 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Ponto de Inflamação: 138 °C
Número MDL : MFCD00010738
Número CAS: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
Encomendar
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %